accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 3722-51-8

OOHO

CAS RN 3722-51-8

IUPAC Namn: 3-hydroxy-9H-xanthen-9-one
Synonymer: 3-hydroxyxanthen-9-one
Molekylvikt (g/mol): 212.2
Molekylär sammansättning: C13H8O3
InChi Key: XCJHDJAODLKGLG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC=C2C(OC3=CC=CC=C3C2=O)=C1
Fysisk form 
  • (1)
  • (1)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat