accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 38186-85-5

CH3NBrF

CAS RN 38186-85-5

IUPAC Namn: 2-bromo-5-fluoro-3-methylpyridine
Synonymer: 2-bromo-5-fluoro-3-methylpyridine
Molekylvikt (g/mol): 190.02
Molekylär sammansättning: C6H5BrFN
InChi Key: QLBXFAJGMGFVCN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(F)=CN=C1Br
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat