accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 397843-70-8

BONHCH3HOOH

CAS RN 397843-70-8

IUPAC Namn: [3-(butylcarbamoyl)phenyl]boronic acid
Synonymer: 3-(butylcarbamoyl)phenylboronic acid
Molekylvikt (g/mol): 221.06
Molekylär sammansättning: C11H16BNO3
InChi Key: UMTGJEHDHSYNMS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCNC(=O)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat