accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNOCH3O

CAS RN 39974-94-2

IUPAC Namn: 5-methoxy-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Synonymer: 5-methoxy-1-methylindole-3-carbaldehyde
Molekylvikt (g/mol): 189.21
Molekylär sammansättning: C11H11NO2
InChi Key: OFNAEHQJIMREFJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C2N(C)C=C(C=O)C2=C1
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat