accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3HNO(S)(S)(R)NO(S)NHO(S)HNONNH3CCH3H3COONH

CAS RN 402957-28-2

IUPAC Namn: 3-{[(1S,3aR,6aS)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-cyclohexyl-2-[(pyrazin-2-yl)formamido]acetamido]-3,3-dimethylbutanoyl]-octahydrocyclopenta[c]pyrrol-1-yl]formamido}-N-cyclopropyl-2-oxohexanamide
Synonymer: telaprevir
Molekylvikt (g/mol): 679.86
Molekylär sammansättning: C36H53N7O6
InChi Key: BBAWEDCPNXPBQM-IGSHNTALSA-N
SMILES: CCCC(NC(=O)[C@@H]1[C@H]2CCC[C@H]2CN1C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C1=CN=CC=N1)C1CCCCC1)C(C)(C)C)C(=O)C(=O)NC1CC1
Molekylvikt (g/mol) 
  • (7)
  • (2)
Kvantitet 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Kvalitet 
  • (3)
Fysisk form 
  • (3)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat