accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOBrHO

CAS RN 4068-76-2

IUPAC Namn: methyl 5-bromo-2-hydroxybenzoate
Synonymer: methyl 5-bromo-2-hydroxybenzoate
Molekylvikt (g/mol): 231.05
Molekylär sammansättning: C8H7BrO3
InChi Key: FJYDBKPPGRZSOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=CC(Br)=CC=C1O
Fysisk form 
  • (2)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat