accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNClCl

CAS RN 4316-97-6

IUPAC Namn: 4,6-dichloro-5-methylpyrimidine
Synonymer: 4,6-dichloro-5-methylpyrimidine
Molekylvikt (g/mol): 163
Molekylär sammansättning: C5H4Cl2N2
InChi Key: NUEYDUKUIXVKNB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(Cl)N=CN=C1Cl

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat