accessibility menu, dialog, popup

UserName

BOOH3CCH3H3CH3CFFFF

CAS RN 445303-14-0

IUPAC Namn: 2-[4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Synonymer: 2-[4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Molekylvikt (g/mol): 290.06
Molekylär sammansättning: C13H15BF4O2
InChi Key: JGMQFPUMJCFTAR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=C(F)C=C1)C(F)(F)F
Fysisk form 
  • (2)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat