accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 460345-16-8

H3CNNCH3FFFSOOO

CAS RN 460345-16-8

IUPAC Namn: 1-hexyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium trifluoromethanesulfonate
Synonymer: 1-hexyl-3-methylimidazolium triflate
Molekylvikt (g/mol): 316.34
Molekylär sammansättning: C11H19F3N2O3S
InChi Key: RABFGPMWVQNDHI-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCCCCN1C=C[N+](C)=C1

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat