accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFOCl

CAS RN 461-81-4

IUPAC Namn: 1-chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Synonymer: 1-chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Molekylvikt (g/mol): 196.55
Molekylär sammansättning: C7H4ClF3O
InChi Key: SELFZOLQRDPBKC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)OC1=CC=C(Cl)C=C1

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat