accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 479553-01-0

HNNOHO

CAS RN 479553-01-0

IUPAC Namn: 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-carboxylic acid
Synonymer: 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol): 162.15
Molekylär sammansättning: C8H6N2O2
InChi Key: HPPPHDPVSYYWCH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=C2C=CNC2=NC=C1
Fysisk form 
  • (2)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat