accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COFN

CAS RN 501008-41-9

IUPAC Namn: 2-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)acetonitrile
Synonymer: 2-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)acetonitrile
Molekylvikt (g/mol): 165.17
Molekylär sammansättning: C9H8FNO
InChi Key: BHJFTJPFOVONOM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(CC#N)C=C(F)C=C1
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat