accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClClClClClClCl

CAS RN 5103-74-2

IUPAC Namn: 1,3,4,7,8,9,10,10-octachlorotricyclo[5.2.1.0²,⁶]dec-8-ene
Synonymer: chlordane caswell no. 174 oktaterr clordano dichlorochlordene aspon-chlordane termi-ded chlordane , pur dowchlor topiclor 20
Molekylvikt (g/mol): 409.76
Molekylär sammansättning: C10H6Cl8
InChi Key: BIWJNBZANLAXMG-UHFFFAOYNA-N
SMILES: ClC1CC2C(C1Cl)C1(Cl)C(Cl)=C(Cl)C2(Cl)C1(Cl)Cl
Lösningsmedel eller matris 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Koncentration 
  • (2)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat

Begränsa resultat

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)