accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 51207-98-8

H3CNHONOO

CAS RN 51207-98-8

IUPAC Namn: N-butyl-4-nitrobenzamide
Synonymer: N-butyl-4-nitrobenzamide
Molekylvikt (g/mol): 222.24
Molekylär sammansättning: C11H14N2O3
InChi Key: ZPYLRHGQFFDNOH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCNC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat