accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 5340-36-3

CH3CH3HOH3C

CAS RN 5340-36-3

IUPAC Namn: 3-methyloctan-3-ol
Synonymer: 3-methyl-3-octanol
Molekylvikt (g/mol): 144.26
Molekylär sammansättning: C9H20O
InChi Key: JEWXYDDSLPIBBO-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCCC(C)(O)CC
Kokpunkt 
  • (2)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat