accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 5396-38-3

H3COCH3H3CCH3

CAS RN 5396-38-3

IUPAC Namn: 1-tert-butyl-4-methoxybenzene
Synonymer: 1-tert-butyl-4-methoxybenzene
Molekylvikt (g/mol): 164.25
Molekylär sammansättning: C11H16O
InChi Key: MCUPBIBNSTXCPQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C
Kokpunkt 
  • (3)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat