accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 544450-75-1

H3CCH3NHOCl

CAS RN 544450-75-1

IUPAC Namn: 4-chloro-N-(2-ethylhexyl)butanamide
Synonymer: 4-chloro-N-(2-ethylhexyl)butanamide
Molekylvikt (g/mol): 233.78
Molekylär sammansättning: C12H24ClNO
InChi Key: OEPGTWXYVQAXOC-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCC(CC)CNC(=O)CCCCl
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat