accessibility menu, dialog, popup

UserName

NOBr

CAS RN 5543-27-1

IUPAC Namn: 1-(4-bromobenzoyl)pyrrolidine
Synonymer: 1-(4-bromobenzoyl)pyrrolidine
Molekylvikt (g/mol): 254.13
Molekylär sammansättning: C11H12BrNO
InChi Key: HVTDUODOHGNXMJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC1=CC=C(C=C1)C(=O)N1CCCC1
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat