accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNHOHO

CAS RN 56564-52-4

IUPAC Namn: 2-(methylamino)-3-phenylpropanoic acid
Synonymer: phenylalaninenmethyl
Molekylvikt (g/mol): 179.22
Molekylär sammansättning: C10H13NO2
InChi Key: SCIFESDRCALIIM-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CNC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat

Begränsa resultat

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)