accessibility menu, dialog, popup

UserName

HNOBrFFF

CAS RN 56661-32-6

IUPAC Namn: 4-bromo-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide
Synonymer: 4-bromo-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide
Molekylvikt (g/mol): 344.13
Molekylär sammansättning: C14H9BrF3NO
InChi Key: URMINAWTHPPDQD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)C1=CC(NC(=O)C2=CC=C(Br)C=C2)=CC=C1
Fysisk form 
  • (2)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat