accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 59020-85-8

H3COSO

CAS RN 59020-85-8

IUPAC Namn: 1-{[(furan-2-yl)methyl]sulfanyl}propan-1-one
Synonymer: 1-[(furan-2-ylmethyl)sulfanyl]propan-1-one
Molekylvikt (g/mol): 170.23
Molekylär sammansättning: C8H10O2S
InChi Key: JNVPDFNCAUOOIT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCC(=O)SCC1=CC=CO1
Kokpunkt 
  • (3)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat