accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 63094-56-4

H3CSNH2FFF

CAS RN 63094-56-4

IUPAC Namn: 4-(methylsulfanyl)-3-(trifluoromethyl)aniline
Synonymer: 4-(methylsulfanyl)-3-(trifluoromethyl)aniline
Molekylvikt (g/mol): 207.21
Molekylär sammansättning: C8H8F3NS
InChi Key: MBBRGNWOSWJCGG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CSC1=C(C=C(N)C=C1)C(F)(F)F

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat