accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOSO

CAS RN 639816-37-8

IUPAC Namn: methyl 4-(5-formylthiophen-2-yl)benzoate
Synonymer: methyl 4-(5-formylthiophen-2-yl)benzoate
Molekylvikt (g/mol): 246.28
Molekylär sammansättning: C13H10O3S
InChi Key: YWZJKUTYQOHLGQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(S1)C=O

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat