CAS RN 64091-90-3
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
4-(N-Methyl-N-nitrosamino)-4-(3-pyridyl)butanal, TRC
CAS: 64091-90-3 Molekylformel: C10 H13 N3 O2 Molekylvikt (g/mol): 207.23 IUPAC-namn: N-methyl-N-(4-oxo-1-pyridin-3-ylbutyl)nitrous amide LEDER: CN(N=O)C(CCC=O)c1cccnc1