accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 6528-85-4

H3CONHN

CAS RN 6528-85-4

IUPAC Namn: 2-(2-methoxyphenyl)-1H-1,3-benzodiazole
Synonymer: 2-(2-methoxyphenyl)-1H-1,3-benzodiazole
Molekylvikt (g/mol): 224.26
Molekylär sammansättning: C14H12N2O
InChi Key: JNFBDHNAZPBWTF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=CC=C1C1=NC2=CC=CC=C2N1
Fysisk form 
  • (3)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat