accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 676170-02-8

OHNBr

CAS RN 676170-02-8

IUPAC Namn: 3-(5-bromo-1H-indol-3-yl)cyclopentan-1-one
Synonymer: 3-(5-bromo-1H-indol-3-yl)cyclopentan-1-one
Molekylvikt (g/mol): 278.15
Molekylär sammansättning: C13H12BrNO
InChi Key: OGXFMBGFSFOQGH-UHFFFAOYNA-N
SMILES: BrC1=CC=C2NC=C(C3CCC(=O)C3)C2=C1
Fysisk form 
  • (2)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat