accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 67969-84-0

CH3H3CBrBr

CAS RN 67969-84-0

IUPAC Namn: 3,3-bis(bromomethyl)pentane
Synonymer: 3,3-bis(bromomethyl)pentane
Molekylvikt (g/mol): 258
Molekylär sammansättning: C7H14Br2
InChi Key: ZIQNZEFIQWBNHV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCC(CC)(CBr)CBr
Kokpunkt 
  • (2)
Kvalitet 
  • (2)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat

Begränsa resultat

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)