accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 694501-34-3

H3CNNNOOF

CAS RN 694501-34-3

IUPAC Namn: 1-ethyl-4-(2-fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
Synonymer: 1-ethyl-4-(2-fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
Molekylvikt (g/mol): 253.28
Molekylär sammansättning: C12H16FN3O2
InChi Key: XMJXGMZBNFICRS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCN1CCN(CC1)C1=C(F)C=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Fysisk form 
  • (3)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat