accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNCH3Br

CAS RN 698-00-0

IUPAC Namn: 2-bromo-N,N-dimethylaniline
Synonymer: 2-bromo-N,N-dimethylaniline
Molekylvikt (g/mol): 200.08
Molekylär sammansättning: C8H10BrN
InChi Key: ONMSBNJJCUCYED-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN(C)C1=CC=CC=C1Br
Kokpunkt 
  • (2)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat