accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 699016-24-5

CH3OOF

CAS RN 699016-24-5

IUPAC Namn: 3-fluoro-5-methoxybenzaldehyde
Synonymer: 3-fluoro-5-methoxybenzaldehyde
Molekylvikt (g/mol): 154.14
Molekylär sammansättning: C8H7FO2
InChi Key: IBKNUJGSSUDSSJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC(F)=CC(C=O)=C1
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat