accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 742097-70-7

CH3FFFFFFHO

CAS RN 742097-70-7

IUPAC Namn: 1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol
Synonymer: 1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol
Molekylvikt (g/mol): 272.19
Molekylär sammansättning: C11H10F6O
InChi Key: MBQJJEHEDHLDBO-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCC(O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat