accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CHOOSO

CAS RN 74711-43-6

IUPAC Namn: 2-{10-oxo-2-thiatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-hexaen-6-yl}propanoic acid
Synonymer: Peon zaltoprofen
Molekylvikt (g/mol): 298.36
Molekylär sammansättning: C17H14O3S
InChi Key: MUXFZBHBYYYLTH-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C(O)=O)C1=CC=C2SC3=CC=CC=C3C(=O)CC2=C1
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Färg 
  • (3)
Kvalitet 
  • (3)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat