accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 76523-24-5

H2NOHNF

CAS RN 76523-24-5

IUPAC Namn: [(4-fluorophenyl)methyl]urea
Synonymer: (4-fluorophenyl)methylurea
Molekylvikt (g/mol): 168.17
Molekylär sammansättning: C8H9FN2O
InChi Key: ISIFPVOJHJASJW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC(=O)NCC1=CC=C(F)C=C1

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat