accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 773872-73-4

OHSFFFFF

CAS RN 773872-73-4

IUPAC Namn: [4-(pentafluoro-λ⁶-sulfanyl)phenyl]methanol
Synonymer: [4-(pentafluoro-λ⁶-sulfanyl)phenyl]methanol
Molekylvikt (g/mol): 234.18
Molekylär sammansättning: C7H7F5OS
InChi Key: QKEQGUCFBIRBAU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCC1=CC=C(C=C1)S(F)(F)(F)(F)F

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat