accessibility menu, dialog, popup

UserName

FClBr

CAS RN 81778-09-8

IUPAC Namn: 2-(bromomethyl)-1-chloro-4-fluorobenzene
Synonymer: 2-(bromomethyl)-1-chloro-4-fluorobenzene
Molekylvikt (g/mol): 223.47
Molekylär sammansättning: C7H5BrClF
InChi Key: AUVLFQDKJFSFIX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC=C(Cl)C(CBr)=C1
Kokpunkt 
  • (2)
Fysisk form 
  • (2)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat