accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 82096-91-1

FFFClO

CAS RN 82096-91-1

IUPAC Namn: 2-chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Synonymer: 2-chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Molekylvikt (g/mol): 208.56
Molekylär sammansättning: C8H4ClF3O
InChi Key: YMMPHWVSJASKAC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(C=O)C=C1
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat