CAS RN 83219-99-2
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
10-Hydroxy Warfarin(Mixture of Diastereomers), TRC
CAS: 83219-99-2 Molekylformel: C19 H16 O5 Molekylvikt (g/mol): 324.33 Synonym: 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-(2-hydroxy-3-oxo-1-phenylbutyl)-,4-Hydroxy-3-(2-hydroxy-3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-1-benzopyran-2-one,10-Hydroxy warfarin,10-Hydroxywarfarin IUPAC-namn: 4-hydroxy-3-(2-hydroxy-3-oxo-1-phenylbutyl)chromen-2-one LEDER: CC(=O)C(O)C(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccccc3