accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COClF

CAS RN 842140-52-7

IUPAC Namn: 1-(3-chloro-5-fluorophenyl)ethan-1-one
Synonymer: 1-(3-chloro-5-fluorophenyl)ethanone
Molekylvikt (g/mol): 172.58
Molekylär sammansättning: C8H6ClFO
InChi Key: BVKHCVHYQNGCSC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)C1=CC(F)=CC(Cl)=C1
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat