accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OFFFFFF

CAS RN 85068-34-4

IUPAC Namn: 1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-one
Synonymer: 1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-one
Molekylvikt (g/mol): 270.17
Molekylär sammansättning: C11H8F6O
InChi Key: VLRWCHKOSBUGMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Kokpunkt 
  • (2)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat