accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 871332-98-8

BNOH3CBrHOOH

CAS RN 871332-98-8

IUPAC Namn: (5-bromo-2-ethoxypyridin-3-yl)boronic acid
Synonymer: 5-bromo-2-ethoxypyridin-3-ylboronic acid
Molekylvikt (g/mol): 245.87
Molekylär sammansättning: C7H9BBrNO3
InChi Key: VXXXKWUXSALQQW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC1=NC=C(Br)C=C1B(O)O
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat