accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 874605-59-1

CH3NNOHOH3C

CAS RN 874605-59-1

IUPAC Namn: 2,8-dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Synonymer: 2,8-dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol): 190.2
Molekylär sammansättning: C10H10N2O2
InChi Key: CAFXSRDUIAZBHO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(N2C=CC=C(C)C2=N1)C(O)=O
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat