accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COClOFFF

CAS RN 886503-42-0

IUPAC Namn: 1-[3-chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl]ethan-1-one
Synonymer: 1-[3-chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanone
Molekylvikt (g/mol): 238.59
Molekylär sammansättning: C9H6ClF3O2
InChi Key: JIZQMRMVMMKCGE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)C1=CC(OC(F)(F)F)=CC(Cl)=C1

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat