CAS RN 887-76-3
CAS RN 887-76-3
IUPAC Namn:
4-(diazyn-1-ium-1-yl)-3-hydroxynaphthalene-1-sulfonate
Synonymer:
4-(diazyn-1-ium-1-yl)-3-hydroxynaphthalene-1-sulfonate
Molekylvikt (g/mol):
250.23
Molekylär sammansättning:
C10H6N2O4S
InChi Key:
QHIBNGIZPPHJAT-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC1=CC(=C2C=CC=CC2=C1[N+]#N)S([O-])(=O)=O
1
–
1
av
1
Resultat
1
1-Diazo-2-naphthol-4-sulfonic acid, 76%, Thermo Scientific™
CAS: 887-76-3 Molekylformel: C10H6N2O4S MDL-nummer: MFCD00012409