accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 89096-77-5

NF

CAS RN 89096-77-5

IUPAC Namn: 1-(2-fluorophenyl)-1H-pyrrole
Synonymer: 1-(2-fluorophenyl)pyrrole
Molekylvikt (g/mol): 161.18
Molekylär sammansättning: C10H8FN
InChi Key: LMLYMAWSPZKOFR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC=CC=C1N1C=CC=C1
Kokpunkt 
  • (3)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat