CAS RN 891843-32-6
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
2-Carboxy-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 96%, Thermo Scientific™
CAS: 891843-32-6 Synonym: 2-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester