accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 92700-26-0

CH3NCH3ONOO

CAS RN 92700-26-0

IUPAC Namn: N,N-dibutyl-4-nitrobenzamide
Synonymer: N,N-dibutyl-4-nitrobenzamide
Molekylvikt (g/mol): 278.35
Molekylär sammansättning: C15H22N2O3
InChi Key: ZOSBBNCIMHOFJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCN(CCCC)C(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat