Hållbarhet Laboratorieutrustning
Energieffektiva frysar och deras roll i att minska laboratoriers koldioxidavtryck
Februari 2026 | 5 min läsning
Energieffektiva frysar och deras roll i att minska laboratoriers koldioxidavtryck
Laboratorier är bland de mest energikrävande miljöerna inom modern forskning. Även om avancerade instrument och ventilationssystem ofta får mest uppmärksamhet, är en av de största bidragsgivarna till laboratoriers energiförbrukning något som arbetar kontinuerligt och ofta obemärkt: kylförvaring. Ultralågtemperaturfrysar som drivs vid -80 °C kan förbruka lika mycket elektricitet som ett genomsnittligt hushåll varje år, ett resultat som stöds av internationella energianalyser av forskningsinfrastruktur (International Energy Agency, 2024, “Energy Efficiency 2024”, https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-2024).
I takt med att hållbarhetsåtaganden blir allt viktigare inom akademi, hälso- och sjukvård samt industri, står laboratorier under press att minska sin miljöpåverkan utan att kompromissa med provers integritet eller vetenskaplig noggrannhet. Energieffektiva frysar har blivit en av de mest effektiva lösningarna för att möta denna utmaning.
Varför laboratoriefrysar förbrukar så mycket energi
Ultralågtemperaturfrysar är konstruerade för att upprätthålla extremt stabila förhållanden dygnet runt. Äldre modeller använder ofta kompressorer med fast hastighet och relativt ineffektiva isoleringsmaterial. Som följd drar de stora mängder elektricitet och avger betydande värme till laboratoriemiljön.
Denna överskottsvärme ökar belastningen på byggnadens ventilations- och luftkonditioneringssystem och skapar därmed en sekundär energibelastning. En detaljerad analys av laboratoriers energianvändning identifierade kylförvaring som en av de största bidragsgivarna till elförbrukningen i biomedicinska forskningsanläggningar och kan i vissa institutioner stå för upp till 10 procent av den totala laboratorieelförbrukningen (My Green Lab, 2024, “The Hidden Energy Cost of Cold Storage”, https://mygreenlab.org/resources/energy).
Teknologiska framsteg inom energieffektiv fryskonstruktion
Som svar på stigande energikostnader och ökade hållbarhetskrav har frysetekniken utvecklats avsevärt. Moderna ultralågtemperaturfrysar använder i allt större utsträckning kompressorer med variabel hastighet som anpassar kylkapaciteten efter det aktuella behovet i realtid, vilket minskar onödig energiförbrukning.
Förbättringar inom isoleringsteknik spelar också en central roll. Vakuumisolerade paneler minskar värmeöverföringen avsevärt jämfört med traditionell skumisolering, vilket gör att frysarna kan upprätthålla interna temperaturer med lägre energitillförsel. Tester inom ramen för ENERGY STAR-programmet visar att certifierade ultralågtemperaturfrysar kan använda upp till 40 procent mindre energi än äldre, icke-certifierade modeller (ENERGY STAR, 2024, “ENERGY STAR Program Requirements for Laboratory Grade Freezers”, https://www.energystar.gov/products/recent_program_updates/low-temperature-freezer-technology-and-energy-efficiency).
Valet av köldmedium påverkar dessutom miljöpåverkan. Traditionella fluorkolväten (HFC) har en hög global uppvärmningspotential, medan nyare kolvätebaserade alternativ erbjuder förbättrad effektivitet med betydligt lägre klimatpåverkan, vilket beskrivs i europeiska riktlinjer om fluorerade växthusgaser (Europeiska kommissionen, 2024, “Fluorinated Greenhouse Gases”, https://climate.ec.europa.eu/eu-action/fluorinated-greenhouse-gases_en).
Optimering av fryssystemens temperaturinställningar
Utöver utrustningens design påverkar även operativa beslut energianvändningen i hög grad. En av de mest effektiva åtgärderna är att justera temperaturinställningen för ultralågtemperaturfrysar från -80 °C till -70 °C där det är vetenskapligt lämpligt.
Flera studier bekräftar att många biologiska prover, inklusive DNA, RNA och proteiner, förblir stabila vid -70 °C för långtidsförvaring. En vetenskapligt granskad översikt i Nature Methods drog slutsatsen att provens integritet bibehålls för de flesta molekylärbiologiska tillämpningar vid den högre temperaturen, samtidigt som energibehovet minskar avsevärt (ScienceDirect, 2024, "Examining the stability of viral RNA and DNA in wastewater: Effects of storage time, temperature, and freeze-thaw cycles",  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135424007802.)
Oberoende studier och tekniska utvärderingar av ultralågtemperaturfrysar visar dessutom att en höjning av temperaturinställningen (till exempel från –80 °C till –70 °C) kan minska energiförbrukningen avsevärt och reducera belastningen på kompressorn, vilket kan bidra till en längre livslängd för utrustningen (Thermo Fisher Scientific, 2025, "ULT freezers: Beyond the specifications"", https://www.thermofisher.com/blog/anz-science-news/ult-freezers-beyond-the-specifications).
Hållbarhetsfördelar utöver elbesparingar
Lägre elförbrukning minskar direkt utsläppen av växthusgaser, särskilt i regioner där elproduktionen är beroende av fossila bränslen. Hållbarhetsfördelarna sträcker sig dock längre än så.
Minskad värmeavgivning reducerar kylbelastningen på laboratoriets HVAC-system (värme, ventilation och luftkonditionering), som är bland de mest energikrävande komponenterna i forskningsbyggnader. Förbättrad tillförlitlighet hos frysar minskar dessutom risken för provförlust, vilket förhindrar att experiment måste upprepas och därmed sparar ytterligare reagenser, förbrukningsmaterial och energi.
Ur ett livscykelperspektiv är moderna frysar konstruerade för längre livslängd och bättre underhållsmöjligheter. International Institute for Sustainable Laboratories betonar utrustningens livslängd som en nyckelfaktor för att minska forskningsinfrastrukturens totala miljöavtryck (International Institute for Sustainable Laboratories, 2024, “Best Practices for Sustainable Laboratories”, https://www.i2sl.org/about).
Finansiella och operativa överväganden
Även om energieffektiva frysar ofta innebär en högre initial investering visar analyser av den totala ägandekostnaden konsekvent långsiktiga ekonomiska fördelar. Lägre elkostnader, färre driftstopp och minskade underhållsbehov leder vanligtvis till återbetalningstider på tre till fem år, beroende på energipriser och användningsmönster (Mayo Clinic, 2025, "Replacing freezers leads to energy and cost savings", https://practicegreenhealth.org/tools-and-resources/mayo-clinic-replacing-freezers-leads-energy-and-cost-savings).
För många organisationer ingår uppgradering av frysar nu som en del av bredare hållbarhetsdrivna upphandlingsstrategier som är anpassade till institutionella klimatmål.
Fryshantering som en del av en bredare hållbarhetsstrategi
Teknik i sig är inte tillräckligt för att uppnå betydande minskningar av laboratoriers koldioxidavtryck. Effektiva program för fryshantering kombinerar energieffektiv utrustning med bättre organisering, regelbundet underhåll och användarengagemang.
Regelbundna inventeringsgenomgångar hjälper till att identifiera föråldrade prover och underutnyttjade enheter som kan tas ur drift. Rengöring av kondensorfilter och säkerställande av tillräckligt luftflöde runt frysarna förbättrar prestandan. Beteendeförändringar, såsom att minimera dörröppningar och organisera prover tydligt, minskar ytterligare energislöseri (University of Washington, 2025, "Ultra-low temperature freezers", https://sustainability.uw.edu/green-laboratory/freezers).
Energieffektiva frysar i kontexten av hållbara laboratorier
Optimering av kylförvaring är mest effektiv när den integreras i en bredare hållbarhetsram som omfattar effektiv ventilation, ansvarsfull inköp av förbrukningsmaterial och digital lagerhantering.
Energieffektiva frysar fungerar därför både som en teknisk lösning och som en kulturell ingång till mer hållbara laboratorieverksamheter.
Slutsats
Energieffektiva frysar visar att betydande hållbarhetsvinster i laboratorier är möjliga utan att kompromissa med den vetenskapliga kvaliteten. Genom att kombinera modern fryskonstruktion med evidensbaserade driftsrutiner kan laboratorier avsevärt minska energiförbrukningen, sänka koldioxidutsläppen och förbättra arbetsmiljön.
I takt med att forskningsverksamheten fortsätter att expandera globalt kommer ansvarsfull hantering av kylförvaring att spela en allt viktigare roll för att möjliggöra hållbar vetenskap.