UserName
Resultatets Säkerhet Livsvetenskaper
Nytt Invitrogen SuperScript V omvänt transkriptas
September 2026 | 1 min lästid | Av: Invitrogen
Nytt Invitrogen SuperScript V omvänt transkriptas
Med utgångspunkt i den beprövade prestandan hos Invitrogen™ SuperScript™ IV omvänt transkriptas har Invitrogen™ SuperScript™ V utvecklats för att leverera cDNA av hög kvalitet med exceptionell känslighet och robusthet, även vid arbete med utmanande provtyper såsom FFPE-vävnad, prover med låg mängd utgångsmaterial och delvis nedbrutet RNA.
SuperScript V erbjuder en viktig ny möjlighet att engagera kunder som söker högre prestanda, hastighet och flexibilitet i sina arbetsflöden för omvänd transkription.
Vad gör SuperScript V annorlunda?
SuperScript V introducerar flera betydande innovationer i arbetsflödet som är utformade för att göra omvänd transkription snabbare, enklare och mer flexibel.
De viktigaste fördelarna omfattar:
  • Exceptionell känslighet och robusthet för olika och utmanande provtyper
  • Snabba reaktionstider för att hjälpa kunderna att påskynda sina arbetsflöden
  • Transport, förvaring och förberedelse vid rumstemperatur, vilket ger större flexibilitet och kontroll vid laboratoriebänken
  • Minskade krav på kylkedjan, utformade för att bidra till att minska miljöpåverkan
  • Formulering utan komponenter av animaliskt ursprung och utan DTT
Tillsammans ger dessa förbättringar ett övertygande skäl att inleda samtal med både befintliga SuperScript-användare och kunder som vill optimera sina nuvarande arbetsflöden för omvänd transkription.