UserName
Ny Innovativ Teknik Förbrukningsvaror
Rekombinanta antikroppar: Varför forskare gör bytet
September 2026 | 3 min läsning | Av: Invitrogen
Rekombinanta antikroppar: Varför forskare gör bytet
Antikroppar är bland de mest använda verktygen inom biovetenskaplig forskning, vilket gör antikroppskvaliteten avgörande för att generera tillförlitliga experimentella data. I takt med att forskningen i allt högre grad fokuserar på reproducerbarhet och dataintegritet väljer många forskare rekombinanta antikroppar eftersom de ger konsekvent prestanda, tillförlitlig tillgång och hög specificitet samtidigt som de eliminerar den variation som är förknippad med traditionell antikroppsproduktion. Rekombinanta antikroppar produceras dessutom med hjälp av djurfria expressionssystem, vilket stödjer mer hållbara och etiska forskningsmetoder.
Vad är rekombinanta antikroppar?
Rekombinanta antikroppar produceras i laboratoriet från definierade DNA-sekvenser, vilket möjliggör konsekvent specificitet, prestanda och reproducerbarhet mellan produktionsbatcher. Till skillnad från traditionella monoklonala antikroppar som produceras från hybridomceller uttrycks rekombinanta antikroppar in vitro, vilket eliminerar cellinjedrift och minskar variationen från batch till batch.
Eftersom de är genetiskt modifierade kan rekombinanta antikroppar optimeras för att erbjuda förbättrad känslighet och prestanda. De finns tillgängliga i en rad olika format, inklusive renade och konjugerade antikroppar, med grundstrukturer från flera arter, isotyper och genetiskt modifierade varianter för att stödja olika forskningsapplikationer.
Fyra skäl att byta till rekombinanta antikroppar
Dokumenterad specificitet
Invitrogen™ antikroppar genomgår rigorös avancerad verifiering med metoder som knockout-, knockdown-, relativa expressions- och cellbehandlingsstudier för att bidra till att säkerställa målspecifik detektion och minimera off-target-bindning. Thermo Fisher Scientific erbjuder en av branschens största portföljer av avancerat verifierade antikroppar.
Hög känslighet och prestanda
Invitrogen rekombinanta antikroppar är konstruerade för att förbättra känsligheten samtidigt som utmärkt specificitet bibehålls. Starkare signalintensitet hjälper till att detektera proteiner med låg förekomst och stöder tillämpningar som western blot, immunfluorescens, flödescytometri och immunhistokemi.
Reproducerbarhet du kan lita på
Definierade DNA-sekvenser eliminerar hybridomdrift, vilket bidrar till att säkerställa konsekvent prestanda från batch till batch. Forskare kan med tillförsikt upprepa experiment under månader eller år utan oro för förändringar i antikropparnas beteende.
Mångsidighet och skalbarhet
Välj bland Invitrogen rekombinanta antikroppar i flera arter, isotyper, genetiskt modifierade Fc-grundstrukturer och renade eller konjugerade format. Rekombinanta produktionsmetoder möjliggör även tillverkning i stor skala.
Varför välja Invitrogen rekombinanta antikroppar?
Thermo Fisher Scientific erbjuder en av branschens bredaste portföljer av rekombinanta antikroppar, med stöd av årtionden av expertis inom antikroppar. Med stöd av omfattande referentgranskade publikationer, avancerad verifiering, flera genetiskt modifierade format och en garanti för antikroppars prestanda hjälper Invitrogen rekombinanta antikroppar forskare att tryggt gå från upptäckt till translationell forskning.
Utforska portföljen av Invitrogen rekombinanta antikroppar och hitta välvaliderade antikroppar för din forskning.
Vanliga frågor
Vad är skillnaden mellan rekombinanta och monoklonala antikroppar?
Rekombinanta antikroppar produceras från definierade DNA-sekvenser i expressionssystem, vilket möjliggör konsekvent kvalitet och prestanda. Traditionella monoklonala antikroppar genereras från hybridomcellinjer, vilket kan medföra variation över tid på grund av cellinjedrift.
Vad är skillnaden mellan nativa och rekombinanta antikroppar?
Nativa antikroppar produceras naturligt av immunceller i en organism, medan rekombinanta antikroppar konstrueras in vitro från kända gensekvenser för exakt kontroll av struktur, specificitet och reproducerbarhet.
Vilka är de funktionella användningsområdena för rekombinanta antikroppar?
Rekombinanta antikroppar används i stor utsträckning inom diagnostik, behandling och forskning där tillförlitlighet och konsekvens från batch till batch är viktigt, inklusive immunanalyser, flödescytometri, avbildning och målverifiering.