UserName
Resultatets Säkerhet Livsvetenskaper
Ny Applied Biosystems PowerFlex termocykler
April 2026 | 2 min lästid | Av: Applied Biosystems
Ny Applied Biosystems PowerFlex termocykler
Ny Applied Biosystems PowerFlex termocykler
The Applied Biosystems™ PowerFlex™ termocyklern kombinerar den beprövade tillförlitligheten och prestandan som forskare förväntar sig av våra instrument, med flexibla konfigurations- och kontrollfunktioner utformade för dagens laboratoriearbetsflöden.
Exceptionell prestanda, kompatibilitet och produktivitet
Med utgångspunkt i vårt innovationsarv använder PowerFlex termocyklern den senaste blocktekniken och anslutningsalternativ för att balansera hög prestanda med exceptionell användbarhet. Dessa innovationer möjliggör snabbare ramp­hastigheter, större termisk noggrannhet och enhetlighet samt ett intuitivt gränssnitt för enkel inställning och övervakning av protokoll.
Enkel temperatur­optimering
PowerFlex termocyklern har Applied Biosystems VeriFlex™ blockteknik, som använder flera Peltier-element för att optimera PCR-temperaturen med hög precision. VeriFlex-block möjliggör fin temperaturkontroll med hjälp av sex oberoende styrda zoner, vilket möjliggör exakt optimering och högre PCR-framgångsfrekvens.
Oberoende styrning
Med ett 3 × 32-brunns blockformat kan varje block styras separat (så att flera användare kan använda instrumentet samtidigt oberoende av sina protokoll, eller att en användare kan ställa in tre olika protokoll för att öka laboratoriets produktivitet).
Simuleringsläge
Simuleringsläget gör det möjligt att köra protokoll under samma förhållanden som en annan termocykler. Detta minimerar behovet av att omoptimera protokoll vid övergång till en ny enhet.
Säker fjärråtkomst
Thermo Fisher™ Connect-plattformen möjliggör säker fjärråtkomst när som helst och var som helst från en mobil enhet eller en stationär dator. Plattformen gör det möjligt att utforma och dela protokoll, ladda ner experimentella rapportfiler, schemalägga en instrumentkörning eller kontrollera körstatus på distans. Åtkomsten är säker, privat och tillgänglig på alla molnaktiverade instrument.
SmartHelp
Med SmartHelp-funktionen kan service- eller tekniska supportärenden skickas direkt från termocyklern. Loggfiler och körhistorik kan automatiskt bifogas, vilket möjliggör snabbare diagnos och lösning.
Tillförlitlighet
Komponenter som används för att tillverka våra termocykler måste klara rigorösa tester för upprepade belastningseffekter och miljötålighet (inklusive låga och höga temperaturer och luftfuktighet), samt stöt- och vibrationstester enligt International Safe Transit Association (ISTA)-standarder.
Högkapacitetsarbetsflöden
PowerFlex termocyklern är konstruerad med avancerad blockdesign för att möjliggöra integration i automatiserade arbetsflöden. Den stöder ett brett utbud av plastförbrukningsmaterial, från enskilda rör till semi- och helt skirtade plattor, vilket ger flexibilitet över format och PCR-arbetsflöden. Dess exakta temperatur, variation av blockformat och kompatibilitet med helt skirtade plattor gör den idealisk för högkapacitetsapplikationer.